Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitligt M.W. 300
Artikelnummer. 10052540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052540 1 L Glasflaske 1 L
10797982 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10741604 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10052540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.82 DKK
    620.65 DKK / 1 L
    Spare 118.17 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Klar væske
Smeltepunkt -15,0 °C til +10,0 °C
Tæthed 1.1200g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt >180 °C
Hydroxylværdi 356 til 394 mg KOH/g
Emballage Glasflaske
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Brydningsindeks 1,4620 til 1,4650
Specifik vægtfylde 1.12
Merck Index 15, 7688
Viskositet 85-100 mPa (20 °C)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.