Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Poly(ethylene glycol) |
| Fysisk form | Væske |
| Smeltepunkt | -65.0°C |
| Lineær formel | H(OCH2CH2)nOH |
| Tæthed | 1.1250g/mL |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
| Mængde | 5 mL |
| Formel vægt | 200 |
| Flammepunkt | 171°C |
| Hydroxylværdi | 534 to 591mg KOH/g |
| Show More |