Få mere at vide
Poly(ethylenglycol), gennemsnitligt M.W. 200
Artikelnummer. 10654702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
1 L
5 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10654702 1 L Plastflaske 1 L
10732431 5 mL Plastflaske 5ml
10494395 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10654702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192210010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Fysisk form Væske
Smeltepunkt -65,0 °C
Tæthed 1.1250g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 171 °C
Hydroxylværdi 534 til 591 mg KOH/g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Brydningsindeks 1,4580 til 1,4610
Specifik vægtfylde 1.125
Viskositet 60-70 mPa (20 °C)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Formel vægt 200
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.