Få mere at vide
Poly(ethylenglykol), gennemsnitlig M.W. 1500
Artikelnummer. 10742621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742621 100 g Plastflaske 100g
10625272 1 kg Plastflaske 1kg
10035903 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192261000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Hvid
Navn note Gennemsnitlig M.W. 1500
Fysisk form Voksagtige flager
Smeltepunkt 44,0 °C til 48,0 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt >250 °C
Hydroxylværdi 70 til 80 mg KOH/g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Viskositet 36-42 mPa (20 °C)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 650 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i mange organiske opløsningsmidler
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Formel vægt 1500