Få mere at vide
Poly(ethylene glycol), average M.W. 1500
Artikelnummer. 10625272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10625272 1 kg Plastflaske 1kg
10742621 100 g Plastflaske 100g
10035903 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10625272 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25322-68-3
Molekylær formel (C2H4O)n
Molekylvægt (g/mol) 62.07
MDL nummer MFCD01779601
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL [H]OCCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale Poly(ethylene glycol)
Farve Hvid
Navn note Average M.W. 1500
Fysisk form Voksagtige flager
Smeltepunkt 44.0°C to 48.0°C
Lineær formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Opløselighedsinformation Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Mængde 1 kg
Formel vægt 1500
Flammepunkt >250°C
Hydroxylværdi 70 to 80mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Viskositet 36-42 mPa.s (20°C)
Vand 0.5% max. (K.F.)