Få mere at vide
Poly(Ethylen Adipate)~ 10.000 Ifølge GPC, TRC
Artikelnummer. 30382174
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382174 250 mg
30380084 500 mg
30379099 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE249380250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24938-37-2
Molekylær formel C6H10O4 . C2H6O2
Synonym 1,2-Ethanediol-adipic Acid Copolymer, Adipic Acid-1,2-ethanediol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Polyester, Adipic Acid-ethylene Glycol Polymer, Hexanedioic acid-ethylene glycol copolymer, PEGA, Poly(Ethylene Glycol Adipate), Ethylene Glycol-adipic Acid Polymer
IUPAC navn bis(2-hydroxyethyl) hexanedioat
SMIL OCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(Ethylene Adipate)
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2
Formel vægt 234.1103