Få mere at vide
Poly(Ethylene Adipate)~ 10,000 By GPC, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(Ethylene Adipate) |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2 |
| Formel vægt | 234.1103 |