Få mere at vide
Poly(DL-lactide-co-glycolide), 50:50 lactide glycolide, M.N. 5,000 to 10,000 Da
Artikelnummer. 11340290 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11340290
Brand: Thermo Scientific Acros 436200050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 26780-50-7 | (C3H4O2)x(C2H2O2)y | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26780-50-7
Molekylær formel (C3H4O2)x(C2H2O2)y
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00131930
InChI nøgle LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYNA-N
Synonym vicryl, poly d,l-lactide-co-glycolide, polyglactin 370 usan, polyglactin, 1,4-dioxane-2,5-dione-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 1:1, polyglactin 910 usan, vicryl rapide, vicryl plus
PubChem CID 71391
IUPAC navn 1,4-dioxan-2,5-dion; 3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL CC(-*)C(=O)OCC(=O)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(DL-lactide-co-glycolide)
Farve Tan til hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver eller granulat
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Viskositet 0.15 to 0.25 dL/g