Få mere at vide
Poly(dimethylsiloxan), TRC
Artikelnummer. 30008651
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008651 10 g
17957534 5 g
17947264 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68834010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63148-62-9
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Synonym Dimethylpolysiloxane
SMIL C[Si](C)(C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicone oil
Mængde 10 g