Få mere at vide
poly(dimethylsiloxan), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10521821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10521821
Brand: Thermo Scientific 178445000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Simethicone, Dimethicone, PDMS
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(dimethylsiloxane)
Fysisk form Olie, fri for suspenderet stof
Lineær formel {Si(CH3)2O-}x
Tæthed 96%5g/mL
Merck Index 10, 8374
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Lugt Passes Test
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589nm)
Viskositet 100mPa·s (25°C)