Få mere at vide
Poly(dimethylsiloxan), 100 cSt
Artikelnummer. 10143910 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143910 250 g Glasflaske -
10521821 500 g Glasflaske 500g
10494215 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178442500
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9016-00-6
Molekylær formel (C2H6OSi)n
Molekylvægt (g/mol) 74.15
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Simethicone, Dimethicone, PDMS
IUPAC navn dimethylsilanon
SMIL C[Si](C)(-*)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(dimethylsiloxane)
Fysisk form Olie, fri for suspenderet stof
Lineær formel {Si(CH3)2O-}x
Tæthed 96%5g/mL
Merck Index 10, 8374
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Lugt Bestå test
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4030 til 1,4050 (20 °C, 589 nm)
Viskositet 100 mPa·s (25 °C)