Beskrivelse
Når det adsorberes til kulturoverfladen, øger polylysin antallet af positivt ladede steder, der er tilgængelige for cellebinding. Det er et kompromis mellem lettere at bruge produkter med lavere molekylvægt og de ekstremt tyktflydende højere molekylvægte.
Polylysin forbedrer den elektrostatiske interaktion mellem negativt ladede ioner i cellemembranen og kulturoverfladen. Både D- og L-formerne kan anvendes som et belægningssubstrat, eftersom polylysin er en uspecifik vedhæftningsfaktor for celler; dog kan visse celler fordøje det. I dette tilfælde bør poly-D-lysin anvendes som bindingsfaktor, så cellerne ikke forstyrres af overdreven optagelse af L-lysin.
Poly-D-Lysin Hydrobromid bruges typisk som et belægningssubstrat til kulturskåle, objektglas osv. Andre anvendelser af poly-lysin er også blevet rapporteret:
- Konjugering til methotrexat for øget medicintransport
- Mikroindkapsling af øer
- Anvendelse i enkel reproducerbar procedure til kromosomale præparater fra en række forskellige væv
- Immobilisering af levende celler i biokompatible semipermeable mikrokapsler
- Ved fremstilling af polykationiske perler
- Konjugering til albumin og peberrodsperoxidase for at øge cellulær optagelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly-D-lysine Hydrobromide |
| CAS | 27964-99-4 |
| Molekylær formel | C6H15BrN2O2 |
| Synonym | d-lysine hydrobromide |
| Opløselighedsinformation | 50 mg/ml, H2O |
| InChI nøgle | MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N |
| SMIL | C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br |
| IUPAC navn | (2R)-2,6-diaminohexansyre;hydrobromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.102 |
| Mængde | 100 mg |
| Vis mere |