Få mere at vide
Poly-D-Lysin Hydrobromid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17318583 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
1g
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17318583 50 mg -
11428350 10 mg 10mg
11448350 100 mg 100mg
11458350 500 mg 500mg
11468350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17318583 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210269450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00 DKK
    1441.81 DKK / 50mg
    Spare 73.19 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 27964-99-4
Molekylær formel C6H15BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 227.102
InChI nøgle MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
Synonym d-lysine hydrobromide
PubChem CID 87493163
IUPAC navn (2R)-2,6-diaminohexansyre;hydrobromid
SMIL C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly-D-Lysine Hydrobromide
Mængde 50 mg
Formel vægt 4.000 til 15.000