Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Sæler
Materiale (liner):
PTFE
PTFE/Silicone med Starburst
PTFE/Silicone med slids
PTFE/Silicone/PTFE
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE |
| Farve | Klar |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 10 mm |
| Lukkestørrelse | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | 12 x 32 mm prøvehætteglas med krympefinish |