Få mere at vide
Poly(caprolacton) Diol, Gennemsnitlig MW 2000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10245570 250 g Glasflaske 250g
10503171 500 g Glasflaske 500g
11966981 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 183212500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36890-68-3 | (C6H10O2)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36890-68-3
Molekylær formel (C6H10O2)n
MDL nummer MFCD23713083
SMIL *-CCCCCC(=O)O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(caprolactone) diol
Farve Hvid
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Tæthed 1.0700g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in thf
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 2% max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.07
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.