Få mere at vide
Poly(allylaminhydrochlorid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384748
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384748 10 g 10g
11374748 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043092.09
Request Bulk or Custom Format
Som en polymer primær amin; Danner hydrogeler
Poly(allylaminhydrochlorid) bruges i film- og polymerindustrier og celleindkapsling. Yderligere bruges det til at lave redox-hydrogel-modificerede elektroder til måling af enzymresponser. Derudover bruges det til fremstilling af en antireflekterende belægning bestående af skiftende lag af poly(allyaminhydrochlorid) og silicananopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71550-12-4
Molekylær formel C3H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.56
MDL nummer MFCD00054329
InChI nøgle VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC navn prop-2-en-1-amin;hydrochlorid
SMIL NCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (Allylamine Hydrochloride)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 10 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(allylamine hydrochloride)