Få mere at vide
Poly(allylaminhydrochlorid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374748
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11374748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043092.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Som en polymer primær amin; Danner hydrogeler
Poly(allylaminhydrochlorid) bruges i film- og polymerindustrier og celleindkapsling. Yderligere bruges det til at lave redox-hydrogel-modificerede elektroder til måling af enzymresponser. Derudover bruges det til fremstilling af en antireflekterende belægning bestående af skiftende lag af poly(allyaminhydrochlorid) og silicananopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71550-12-4
Molekylær formel C3H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.56
MDL nummer MFCD00054329
InChI nøgle VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC navn prop-2-en-1-amin;hydrochlorid
SMIL NCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (Allylamine Hydrochloride)
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 50 g