Få mere at vide
Poly(allylamine Hydrochloride) (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyallylamine Hydrochloride (2-propen-1-amine hydrochloride','homopolymer) |
| CAS | 71550-12-4 |
| Molekylær formel | (C3 H8 Cl N)mon |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Allylamine hydrochloride homopolymer, Allylamine hydrochloride polymer, Allylammonium chloride homopolymer, Danfix 723, Monorex RD |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H |
| SMIL | NCC=C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.56 |
| Formel vægt | 93.0345 |