Få mere at vide
Poly(acrylic acid), sec. stand., aver. MW 1,080,000, aver. MN 135,000
Artikelnummer. 10554121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10554121 10 g Glasflaske 10g
10207363 1 g Glasflaske 1g
10616404 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10554121 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 178060100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-01-4
Molekylær formel (C3H4O2)n
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00084394
InChI nøgle NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMIL OC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(acrylic acid)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Lineær formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Mængde 10 g
IUPAC navn prop-2-ensyre
Formel vægt 1.080.000 (Average )
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 10% max.