Få mere at vide
Poly(akrylsyre), 50 vægtprocent opløsning i vand; Cirka. M.W. 3.000 til 5.000
Artikelnummer. 10696382 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696382 5 g Glasflaske 5g
10347460 250 g Glasflaske 250g
10763065 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10696382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 185000050
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Molekylær formel (C3H4O2)n
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00084394
InChI nøgle NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMIL OC(=O)C(-*)C-*
Spécification
Kemisk navn eller materiale Poly(acrylic acid)
Navn note 50 vægtprocent opløsning i vand
Fysisk form Væske
Kogepunkt 100,0 °C
Tæthed 1.1800g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Specifik vægtfylde 1.18
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, dioxan
IUPAC navn Poly(acrylsyre)
Procent renhed 48 til 52% (fast føde)
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.