Få mere at vide
Poly(akrylsyre), 50 vægtprocent opløsning i vand; Cirka. M.W. 3.000 til 5.000
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(acrylic acid) |
| Navn note | 50 vægtprocent opløsning i vand |
| Fysisk form | Væske |
| Kogepunkt | 100,0 °C |
| Tæthed | 1.1800g/mL |
| Mængde | 250 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Specifik vægtfylde | 1.18 |
| Vis mere |