Få mere at vide
Poly(akrylsyre), 25 vægtprocent opløsning i vand; Cirka. M.W. 240,000
Artikelnummer. 10419510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10419510 5 g Glasflaske 5g
10317510 250 g Glasflaske 250g
10113870 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10419510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185010050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 DKK
    209.65 DKK / 5g
    Spare 41.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Molekylær formel (C3H4O2)n
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00084394
InChI nøgle NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMIL OC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(acrylic acid)
Navn note 25 vægtprocent opløsning i vand
Fysisk form Væske
Kogepunkt 100,0 °C
Tæthed 1.0900g/mL
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel [-CH2CH(CO2H)-]n
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, dioxan
IUPAC navn Poly(acrylsyre)
Procent renhed 23 til 27% (fast føde)