Få mere at vide
Poly(acrylsyre), 25 vægt% opløsning i vand; ∽MW 240.000, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly(acrylic acid) |
| Navn note | 25 wt. % Solution in Water |
| Fysisk form | Væske |
| Kogepunkt | 100.0°C |
| Lineær formel | [-CH2CH(CO2H)-]n |
| Tæthed | 1.0900g/mL |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane |
| Mængde | 250 g |
| IUPAC navn | prop-2-ensyre |
| Procent renhed | 23 to 27% (solids) |
| Vis mere |