Få mere at vide
Poly(akrylsyre), 25 vægtprocent soln i vand
Artikelnummer. 11419870
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419870 100 g 100g
11429870 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419870 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044669.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72,06 g/mol
Polyakrylsyre bruges i engangsbleer og i ionbytterharpikser. Det bruges også til at studere diffusion af opløst stof i polyvinylalkohol/polyacrylsyre copolymerhydrogel. Det anvendes også som fortyknings-, suspenderings-, emulgerings- og dispergeringsmiddel i lægemidler, kosmetik, klæbemidler og maling. Yderligere anvendes det til fremstilling af poly(N-isopropylacrylamid)-blok-polyacrylsyre-copolymer, som reagerer på både temperatur- og pH-stimuli. Ud over dette bruges det til fremstilling af blokcopolymer af oligo (methylmethacrylat)/PAA til micellær levering af hydrofobe lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-01-4
Molekylær formel (C3H4O2)n
Molekylvægt (g/mol) 72.06
MDL nummer MFCD00084394
InChI nøgle NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC navn Poly(acrylsyre)
SMIL OC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (acrylic acid)
Fysisk form Væske
Tæthed 1.09 g/mL
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25 wt% soln. in water