Få mere at vide
Poly(akrylamid), granulært, ikke-ionisk,∽ MW 5 til 6.000.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357740 5 g Glasflaske 5g
10675432 250 g Glasflaske 250g
10174430 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 178040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 72.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-05-8 , 64-17-5
Molekylær formel (C3H5NO)n
MDL nummer MFCD00084392
InChI nøgle HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(acrylamide)
Farve Hvid til gul
Fysisk form Granulat
Lineær formel [-CH2CH(CONH2)-]n
Tæthed 1.3000g/mL
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, glycerol, lactic acid
Mængde 5 g
IUPAC navn prop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) NaN
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formel vægt 5 to 6,000,000 (Average )
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 13% max.
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.3