Få mere at vide
Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, low carboxyl content, ∽ MW 200,000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10686572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686572 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10686572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 62649-23-4
Molekylær formel (C3H5NO)n
Molekylvægt (g/mol) 237.19
MDL nummer MFCD00084393
InChI nøgle DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
PubChem CID 23696299
IUPAC navn sodium prop-2-enamide prop-2-enoic acid prop-2-enoate
SMIL NC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(acrylamide), carboxyl modified
Farve White
Navn note Carboxyl Modified, Low Carboxyl Conten
Fysisk form Powder or Granules
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Mængde 5 g
Formel vægt ≈200.000
Grad Pure
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 10% max.
Emballage Glass bottle