Få mere at vide
Poly(acrylamide), carboxyl modified, pure, high carboxyl content, ∽ MW 200,000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10781841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10781841 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10781841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184240050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(acrylamide), carboxyl modified
Farve White
CAS 62649-23-4
Fysisk form Granules
Molekylær formel (C3H5NO)n
MDL nummer MFCD00084393
Synonym 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Mængde 5 g
InChI nøgle DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
SMIL NC(=O)C(-*)C-*
IUPAC navn sodium prop-2-enamide prop-2-enoic acid prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 237.19
PubChem CID 23696299
Grad Pure
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 10% max.
Emballage Glass bottle