Få mere at vide
Invitrogen™ Poly(A) Halelængde Assay Kit
Artikelnummer. 15774678
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15774678 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15774678 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 764551KT
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Dette sæt anvender en ny G/I forlængelsesteknik, som bevarer 3'-enden af RNA'er og sikrer nøjagtig måling af poly(A) hale-længde. Og alle reaktionskomponenter er blevet optimeret, så du hurtigt får kvalitetsdata.
Polyadenylering af eukaryote mRNA'er spiller en kritisk rolle i RNA-metabolisme, herunder stabilitet, forbedret translation, nuklear eksport og miRNA-medieret genregulering. Poly(A) Tail-Length Assay Kit giver dig mulighed for hurtigt at måle poly(A)-halerne af flere mRNA'er på kun tre timer. Dette sæt anvender en ny G/I-udvidelsesteknik, der bevarer 3'-enden af RNA'er og sikrer nøjagtig måling af poly(A)-halelængde. Og alle reaktionskomponenter er blevet optimeret, så du hurtigt får kvalitetsdata.
Funktioner
  • Mål poly(A)-halen af flere RNA'er på under 3 timer ved hjælp af almindeligt laboratorieudstyr
  • Nøjagtig måling af poly(A)-halelængde sammenlignet med andre analyser
  • Et sæt indeholder alle nødvendige reagenser til 5 G/I tailing, 20 RT og 80 PCR-reaktioner
Teknologi
Poly(A) Tail-Length Assay Kit bruger fire nøgletrin til at muliggøre poly(A)-halelængdebestemmelse (se figur).
  • Trin —1 poly(A)-polymerase tilføjer et begrænset antal guanosin- og inosinrester til 3'-enderne af poly(A)-holdige RNA'er.
  • Trin 2 —omdannes de hale-RNA'er til DNA gennem revers transkription under anvendelse af de nyligt tilføjede G/I-haler som primingssteder.
  • Trin —3 PCR-amplifikationsprodukter genereres under anvendelse af to primersæt. Et gen-specifikt frem- og omvendt primersæt designet opstrøms for polyadenyleringsstedet (f.eks. 3'-UTR) produceres som en kontrol for genet af interesse. Det andet sæt primere bruger den genspecifikke fremadrettede primer og den universelle omvendte primer, der følger med sættet, til at generere et produkt, der inkluderer poly(A)-halerne af genet af interesse.
  • Trin —4 separeres PCR-produkterne på en agarose- eller polyacrylamidgel (se figur).
Udvalgte referencer
  • Parker, R. og Song, H. (2004) Nat Struct Mol Biol. 11 121-127.
  • Brodersen, DE et al. (2008) Biochim Biophys Acta. 1779, 532-537.
  • Wu, L., Fan J. og Belasco, JG (2006) Proc Natl Acad Sci USA . 103, 4034-4039.
  • Izaurralde, E. et al. (2009) RNA 15, 21-32.
  • Martin, G. og Keller, W. (1998) RNA 4, 226-230.
  • Gauss-Müller, V. et al. (2001) Nucleic Acids Res. 29 E57-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelige reagenser til 5 G/I tailing, 20 revers transkription og 80 PCR-reaktioner.
HeLa Total RNA og Control Human Actin PCR Forward Primer for at verificere komponenter og protokol.
Opbevar reagenser ved -°15 C til -°30 C i en ikke-frostfri fryser.
Opbevar HeLa Total RNA ved -80 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Polymerase Poly(A) RNA-polymerase
Til brug med (applikation) Poly(A) hale-længdedetektion
Udgangsmateriale Total eukaryotisk RNA (100 ng til 2μ g)
Mængde 1 sæt
Koncentration 1,25 U/μ L