Få mere at vide
Thermo Scientific™ Poly(A) Polymerase, Gær
Artikelnummer. 15960123
Skift visning
Mængde:
25 KU
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15960123 25 KU Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 15960123 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 74225Z25KU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.00 DKK
    2839.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 315.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Katalyserer tilføjelsen af adenosinrester til 3'-enderne af RNA. Det kan bruges til at tilføje poly(A)-haler til RNA i det første kloningstrin.
Poly(A) Polymerase katalyserer tilsætningen af adenosinrester til de 3'-ender af RNA. Det kan bruges til at tilføje poly(A)-haler til RNA i det første trin af kloning. Reaktionen kræver Mn2+ eller Mg2+ATP som substrat og ethvert RNA, der indeholder 3' hydroxylterminaler, som primer. Substitution af cordycepin-5'-trifosfat (3'-dATP) resulterer ATP i tilføjelsen af en enkelt 3'-dA-rest til enderne af RNA'et, en nyttig teknik til mærkning af RNA i 3'-enden.
I komparative studier virker gærpoly(A)-polymerase mere effektivt end E. coli poly(A)-polymerase til mærkning af RNA-oligonukleotider og poly(A)-tailing. Kortere inkubationstider er nødvendige for gærenzymet, og det viser sig at kunne mærke både lange og korte substrater lige godt. Poly(A) polymerase anbefales frem for T4 RNA-ligase til 3'-end mærkning af lange RNA-molekyler.
*Bemærk: Forskellige modificerede nukleotider kan også bruges til at mærke 3'-enden af RNA ved hjælp af Yeast Poly(A) Polymerase.
Renhed:
Ribonukleasefri
Lagringsbuffer:
20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM KCl, 0,5 mM DTT, 50% glycerol.
Prøvebetingelser:
2 5mM Tris-HCl (pH 7,0), 40 mM KCl, 0,5 mM MnCl2, 0,05 mM EDTA, 0,5 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA, 10% glycerol, 3,3 μM radiomærket ATP, 0,5 mM ATP, 6,5 μg poly(A) (∼100 baser), poly(A) polymerase. Efter inkubation ved 37 °C i 10 minutter bestemmes den syreuopløselige radioaktivitet.
Enhedsdefinition:
En enhed svarer til 15 pmol/min AMP indarbejdet i (riboA)15 ved 37 °C.
Koncentration:
600 enheder/μl
Funktionel test:
3'-endemærkning af et ribonukleotid med cordycepin-5'-trifosfat.
Funktionelt testet 5X Poly(A) polymerase-reaktionsbøder (1 ml inkluderet, PN 74226):
100 mM Tris-HCl, pH 7,0, 3,0 mM MnCl2, 0,1 mM EDTA, 1mM DTT, 500 μg/ml acetyleret BSA, 50% glycerol.
Applikationer:
  1. Tilføjelse af poly(A)-haler til RNA.
  2. Mærkning af 3'-enderne af RNA.
Kilde:
E. coli-stammen, der indeholder en overproducerende klon af Yeast Poly(A)-polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendt på tøris. Opbevares ved -20 °C.
Polymerase Poly(A) RNA-polymerase
Mængde 25 KU