Få mere at vide
Poly(4-vinylpyridin), tværbundet, TRC
Artikelnummer. 30425582
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30425582 10 g
1 options
Artikelnummer. 30425582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68938010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(4-vinylpyridine)
CAS 9017-40-7
Mængde 10 g
Synonym 4-Vinyl-pyridine polymer with divinylbenzene, Diethenyl-benzene polymer with 4-ethenylpyridine, 4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, CR 2, CR 2 (vinyl polymer), Divinylbenzene-4-ethenylpyridine copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine polymer, Reillex 402, Reillex 425, Reillex X 425