missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol-alt-1,4-butanedioic Acid), TRC

Artikelnummer. 30413582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413582 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP698973250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Plastic additive 22
CAS 65447-77-0
Molekylær formel (C15H25NO4)n
Mængde 250 mg
Synonym 1-Piperidineethanol','4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-','polymer with dimethyl butanedioate (9CI), Butanedioic acid','dimethyl ester','polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (9CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol-dimethyl succinate copolymer, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinethanol-dimethyl succinate copolymer, 622LD, BLS 1622, Butanedioic acid dimethyl ester-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol copolymer, BW 10LD, Chemsorb LS 622, Chiguard 622LD, Chimassorb 622LD, Chisorb 622LD, Dimethyl succinate-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol copolymer, Dimethyl succinate-1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine copolymer, Dimethyl succinate-2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidyl)ethanol copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6,-tetramethyl-1-piperidineethanol, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidylethanol copolymer, Hindered amine 622, Jylstab 788, Kemistab 62, Light stabilizer 622LD, Light Stabilizer 788, Lowilite 62, Songlight 6220, T 622LD, Tiangang BW 10LD, Tinuvin 622, Tinuvin 622LD, Tinuvin 622SF, Tinuvin LD 622, TNV 622, UV 622, UV 788, Uvinul 5062, Uvinul 5062H, XH 622LD
InChI formel InChI=1S/C11H23NO2.C6H10O4/c1-10(2)7-9(14)8-11(3,4)12(10)5-6-13;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3;3-4H2,1-2H3
SMIL CC(=O)CCC(=O)OCCN1C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 347.45
Formel vægt 347.2308
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.