missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol-alt-1,4-butanedioic Acid) (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30411812
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30411812 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411812 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6989732.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Plastic additive 22
CAS 65447-77-0
Molekylær formel (C15H25NO4)n
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Piperidineethanol','4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-','polymer with dimethyl butanedioate (9CI), Butanedioic acid','dimethyl ester','polymer with 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol (9CI), 1-(2-Hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol-dimethyl succinate copolymer, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinethanol-dimethyl succinate copolymer, 622LD, BLS 1622, Butanedioic acid dimethyl ester-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol copolymer, BW 10LD, Chemsorb LS 622, Chiguard 622LD, Chimassorb 622LD, Chisorb 622LD, Dimethyl succinate-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol copolymer, Dimethyl succinate-1-(2-hydroxyethyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine copolymer, Dimethyl succinate-2-(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidyl)ethanol copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-1-(2-hydroxyethyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6,-tetramethyl-1-piperidineethanol, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidineethanol copolymer, Dimethyl succinate-4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidylethanol copolymer, Hindered amine 622, Jylstab 788, Kemistab 62, Light stabilizer 622LD, Light Stabilizer 788, Lowilite 62, Songlight 6220, T 622LD, Tiangang BW 10LD, Tinuvin 622, Tinuvin 622LD, Tinuvin 622SF, Tinuvin LD 622, TNV 622, UV 622, UV 788, Uvinul 5062, Uvinul 5062H, XH 622LD
InChI formel InChI=1S/C11H23NO2.C6H10O4/c1-10(2)7-9(14)8-11(3,4)12(10)5-6-13;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h9,13-14H,5-8H2,1-4H3;3-4H2,1-2H3
SMIL CC(=O)CCC(=O)OCCN1C(CC(CC1(C)C)OC)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 347.45
Formel vægt 347.2308
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.