Få mere at vide
Poly(3-octylthiophen-2,5-diyl), regioregulære, lave metaller, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11430041
Change view
Click to view available options
Mængde:
0.25 g
1 g
Unit Size:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11430041 0.25 g 0.25g
11440041 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11430041 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044777.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Ledende polymerer
Det er ansat ledende polymer, genopladelige batterielektroder, elektrokrome enheder, kemiske og optiske sensorer, lysemitterende dioder, mikroelektriske forstærkere, felteffekttransistorer og ikke-lineære optiske materialer. Det bruges også i organiske felteffekttransistorer og i polymerbaserede solceller og p-type polymerhalvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104934-51-2
Molekylær formel (C12H18S)n
Molekylvægt (g/mol) 241.44
MDL nummer MFCD00241412
InChI nøgle RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, low metals, poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals
PubChem CID 121233643
IUPAC navn azan;2,5-dimethyl-3-octylthiophen
SMIL CCCCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Poly (3-octylthiophene-2,5-diyl)
Navn note Regioregulære, lavmetaller
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Opløselig i THF, CHCl3
Mængde 0.25 g