Få mere at vide
Poly(3-octylthiophen-2,5-diyl), regionrandom, lavmetaller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460041
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460041 1 g 1g
11450041 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460041 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044778.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ledende polymerer
Ledende polymerer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104934-51-2
Molekylær formel (C12H18S)n
Molekylvægt (g/mol) 241.44
MDL nummer MFCD00241412
InChI nøgle RXIQSINDOTYIGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, low metals, poly 3-octylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals
PubChem CID 121233643
IUPAC navn azan;2,5-dimethyl-3-octylthiophen
SMIL CCCCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (3-octylthiophene-2,5-diyl)
Navn note Regiorandom, lavmetaller
Fysisk form Pulver
Opløselighedsinformation Opløselig i THF, CHCl3
Mængde 1 g