Få mere at vide
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl), regioregulær, lavmetaller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436615
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436615 0.1 g 0.1g
15426615 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15436615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044745.77
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl) optimeret til brug i organiske solceller (OPV) og enheder. Det bruges også som materialer til organiske lysdioder (OLED).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104934-50-1
Molekylær formel (C10H14S)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00217686
InChI nøgle DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC navn 3-hexyl-2,5-dimethylthiophene
SMIL CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Navn note Regioregulære, lavmetaller
Fysisk form Pulver
Mængde 0.1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform og tetrahydrofuran