Få mere at vide
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl), regionrandom, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482547
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482547 500 mg 500mg
15472547 100 mg 100mg
15462547 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15482547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045906.ME
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) optimeret til brug i organisk fotovoltaik (OPV) forskning og enheder. Det bruges også i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104934-50-1
Molekylær formel (C10H14S)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00217686
InChI nøgle DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl, 3-hexyl-2,5-dimethyl-thiophene, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, low metals, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 34000-41000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 50000-70000, rr, electronic grade, high purity, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 60000-75000, rr or above, electronic grade, poly 3-hexylthiophene-2,5-diyl , regioregular, mw 65000-75000, rr or above, electronic grade, high purity
PubChem CID 22950249
IUPAC navn 3-hexyl-2,5-dimethylthiophen
SMIL CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl)
Farve Brun
Fysisk form Pulver/stykker
Opløselighedsinformation Opløseligt (50 mg/ml) i klorerede opløsningsmidler såsom klorform, chlorbenzen, dichlorbenzen og trichlorbenzen.
Mængde 500 mg
Følsomhed Lysfølsom