Få mere at vide
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. 500,000
Artikelnummer. 11304548
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304548 500 g 500g
11394538 100 g 100g
11314548 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042398.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99,13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazolin) bruges som vedhæftningsfremmende middel i belægninger, til varmeforsegling og genfugtbar hot-melt klæbemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25805-17-8
Molekylær formel (C5H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00134377
InChI nøgle NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC navn 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
SMIL CCC(=O)N(-*)CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (2-ethyl-2-oxazoline)
Navn note M.W. 500,000
Fysisk form Råhvidt fast stof
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.
Mængde 500 g