Få mere at vide
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. 50,000
Beskrivelse
Poly(2-ethyl-2-oxazolin) bruges som vedhæftningsfremmende middel i belægninger, til varmeforsegling og genfugtbar hot-melt klæbemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly (2-ethyl-2-oxazoline) |
| Farve | Hvid |
| Navn note | M.W. 50,000 |
| Fysisk form | Råhvidt fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. |