Få mere at vide
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. 200,000
Artikelnummer. 11374538
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374538 100 g 100g
11364538 500 g 500g
11384538 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374538 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042397.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25805-17-8 | (C5H9NO)n | 99,13 g/mol
Poly(2-ethyl-2-oxazolin) viser anvendelsen i biokompatibilitet, undgår akkumulering i væv og hurtig clearance fra blodbanen. Det er også tilpasset til mange forskellige funktioner for både protein og små lægemidler konjugering. Det fungerer også som en perfekt erstatning for poly(vinylalkohol) og poly(vinylpyrrolidon). Det bruges også som en vedhæftningsfremmer i belægninger og varmeforsegling. Det opfører sig som en hydrofil blok og bruges i syntesen af amfifile diblokcopolymerer ved at reagere med poly(1,3-trimethylencarbonat) (PTMC) som en hydrofob blok.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25805-17-8
Molekylær formel (C5H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00134377
InChI nøgle NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethyl-2-oxazoline, 2-ethyloxazoline, 2-ethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dihydro, 2-oxazoline, 2-ethyl, unii-b8cd92t4p5, unii-jm7uh9q3yn, unii-hnx7574gtx, unii-s5dpg6k67i, ethyl oxazoline
PubChem CID 66412
IUPAC navn 2-ethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol
SMIL CCC(=O)N(-*)CC-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly (2-ethyl-2-oxazoline)
Navn note M.W. 200,000
Fysisk form Råhvidt fast stof
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler.