Få mere at vide
Poly(2-ethyl-2-oxazolin), M.W. 200,000
Beskrivelse
Poly(2-ethyl-2-oxazolin) viser anvendelsen i biokompatibilitet, undgår akkumulering i væv og hurtig clearance fra blodbanen. Det er også tilpasset til mange forskellige funktioner for både protein og små lægemidler konjugering. Det fungerer også som en perfekt erstatning for poly(vinylalkohol) og poly(vinylpyrrolidon). Det bruges også som en vedhæftningsfremmer i belægninger og varmeforsegling. Det opfører sig som en hydrofil blok og bruges i syntesen af amfifile diblokcopolymerer ved at reagere med poly(1,3-trimethylencarbonat) (PTMC) som en hydrofob blok.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poly (2-ethyl-2-oxazoline) |
| Navn note | M.W. 200,000 |
| Fysisk form | Råhvidt fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. |