Få mere at vide
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propansulfonsyre), 10 vægt% vandig opløsning; ca. MW 800.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10062370 25 g Glasflaske 25g
10163770 100 g Glasflaske 100g
10579623 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10062370 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 184960250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27119-07-9 | (C7H13NO4S)n | 207.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27119-07-9 , 7732-18-5
Molekylær formel (C7H13NO4S)n
Molekylvægt (g/mol) 207.24
MDL nummer MFCD00084369
InChI nøgle XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC navn 2-methyl-2-(prop-2-enamido)propan-1-sulfonsyre
SMIL CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)
Navn note 10 wt% aqueous solution
Fysisk form Viskøs væske
Lineær formel {-CH2CH[CONHC(CH3)2CH2SO3H]-}n
Mængde 25 g
Procent renhed 8.0 to 12.0% (solids)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.