Få mere at vide
Berkshire™ Polx™ 1200 Wipers
Artikelnummer. 18837897 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Emballagemængde:
150 Sheets/Pk.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde
18837897 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) 150 Sheets/Pk.
1 options
Artikelnummer. 18837897 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. P1200.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3674.56 DKK
    2975.61 DKK / Pakke med 1200
    Spare 698.95 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Class 5 (Class 100) applications
  • Very soft, 100% double-knit polyester ideal for cleaning sensitive surfaces
  • Low extractable levels; useful for a variety of general cleanroom applications
  • Works well with IPA and other solvents
  • Knife cut edge
Ordreinfo
Basis weight: 107g/m2.
† Bulk packed.
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyester Knit
Basisvægt 107
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Farve White
Kanter Knife cut
Dimensioner (L x B) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Til brug med (applikation) CD and DVD manufacturing operations
Emballagemængde 150 Sheets/Pk.