missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ POLR2D (Human) Recombinant Protein

Artikelnummer. p-7164588
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16179301

Brand: Abnova™ H00005433P01.10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Human POLR2D full-length ORF ( AAH17205, 1 a.a. - 142 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

  • Sequence: MAAGGSDPRAGDVEEDASQLIFPKGFETAETLLNSEVHMLLEHRKQQNESAEDEQELSEVFMKTLNYTARFSRFKNRETIASVRSLLLQKKLHKFELACLANLCPETAEESKALIPSLEGRFEDEELQQILDDIQTKRSFQY

Tekniske data

Adgangsnummer AAH17205
Gen-id (Entrez) 5433
Navn polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide D
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias HSRBP4, HSRPB4, RBP4
Gen symbol POLR2D
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.