Få mere at vide
Poloxin, MedChemExpress
Beskrivelse
Poloxin is a non-ATP competitive Polo-like Kinase 1 (PLK1) inhibitor that targets the polo-box domain, with an IC50 of appr 4.8 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poloxin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 321688-88-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H19NO3 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (48.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(C(C)C)=C/1)C=C(C)C1=N/OC(C2=CC=CC=C2C)=O |
| Vis mere |