Få mere at vide
Poloxime, MedChemExpress
Beskrivelse
Poloxime, a hydrolysis product of poloxin, is a non-ATP-competitive Plk1 inhibitor, with moderate Plk1 inhibitory activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Poloxime |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 17302-61-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CC1=CC(C(C(C)C)=C/C1=N\O)=O |
| Vis mere |