Få mere at vide
Poloxamer 188
Artikelnummer. p-7057454
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 15497309
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66087.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9003-11-6 | C5H10O2
Poloxamer er et ikke-ionisk detergent, der beskytter celler mod hydrodynamisk skade. Det kan også bruges til in vitro-isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Poloxamer er et ikke-ionisk detergent, der beskytter celler mod hydrodynamisk skade. Det kan også bruges til in vitro-isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C5H10O2
Synonym Pluronic™ F-68; Polyoxyethylen-polyoxypropylen blokcopolymer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poloxamer 188
CAS 9003-11-6
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Mængde 500 g
Opløselighed Blandbar med vand.
Form Fast stof