Få mere at vide
Poloxamer 188
Artikelnummer. 15497309
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497309 500 g 500g
15407319 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66087.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1074.64 DKK
    966.65 DKK / 500g
    Spare 107.99 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9003-11-6 | C5H10O2
Poloxamer er et ikke-ionisk detergent, der beskytter celler mod hydrodynamisk skade. Det kan også bruges til in vitro-isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Poloxamer er et ikke-ionisk detergent, der beskytter celler mod hydrodynamisk skade. Det kan også bruges til in vitro-isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C5H10O2
Synonym Pluronic™ F-68; Polyoxyethylen-polyoxypropylen blokcopolymer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Poloxamer 188
CAS 9003-11-6
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer
Mængde 500 g
Opløselighed Blandbar med vand.
Form Fast stof