Få mere at vide
Polixetonium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polixetonium Chloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H30N2O.2ClH/c1-7-8-13(2,3)9-10-14(4,5)11-12-15-6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 258.1266 |