Få mere at vide
SCAT Politainer (foldbar affaldsbeholder)
Artikelnummer. 10589490 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Lukkestørrelse:
GL38
S60/61
Dimensioner (L x B x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10589490
Brand: SCAT 107332
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De SCAT Politainer - også kendt som foldebeholdere - er en kombination af en fleksibel plastikpose og en stabil UN-godkendt yderkarton. Opbevaring i ufyldt tilstand er mulig på meget lille plads, og efter påfyldning er sikker opbevaring eller transport garanteret.
  • Består af LDPE og EVA copolymer, som giver optimal beskyttelse mod flygtige opløsningsmidler
  • Fås med de ofte brugte gevind GL38 og S60/61 og med volumener på 5, 10 og 20 L
SCAT Politainere er en ideel måde at slippe for sikker opbevaring selv på begrænsede pladser
Tekniske data
Autoklaverbar Ikke autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukkestørrelse S60/61
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Politainer 10 L, S60/61, PE-LD/EVA copolymer, foldbar, mål (B x H x D): 228 x 228 x 228 mm
Dimensioner (L x B x H) 228 x 228 x 228 mm
Til brug med (applikation) Affaldsbortskaffelsessystem
Til brug med (udstyr) Pap
Inkluderer UN-Y godkendelse i kombination med boks
Materiale LDPE
Mundstil S60 tråd
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke-steril