Få mere at vide
SCAT Politainer (foldbar affaldsbeholder)
Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Lukkestørrelse:
GL38
S60/61
Dimensioner (L x B x H):
178 x 178 x 178 mm
228 x 228 x 228 mm
285 x 285 x 285 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Består af LDPE og EVA copolymer, som giver optimal beskyttelse mod flygtige opløsningsmidler
- Fås med de ofte brugte gevind GL38 og S60/61 og med volumener på 5, 10 og 20 L
SCAT Politainere er en ideel måde at slippe for sikker opbevaring selv på begrænsede pladser
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Ikke autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukkestørrelse | GL38 |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Oversigt | Politainer 10 L, GL38, PE-LD/EVA copolymer, foldbar, mål (B x H x D): 228 x 228 x 228 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 228 x 228 x 228 mm |
| Til brug med (applikation) | Affaldsbortskaffelsessystem |
| Til brug med (udstyr) | Pap |
| Inkluderer | UN-Y godkendelse i kombination med boks |
| Vis mere |